Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Kvävgasrör
Kapacitet (metrisk):
25 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Material | Duran Glas |
| Typ | Kvävgasrör |
| Inkluderar | Kon och NS kran |
| Kvantitet | 1 förpackning |