Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ NMR-rör, för fyra applikationsfrekvenser, med förslutningar
Produktkod. p-7189116 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Fältstyrka:
300 MHz
400 MHz
500 MHz
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 5
Produktkod. 11361475
Brand: DWK Life Sciences 231700117
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
NMR-rör, prov- eller lösningskärlen för resonansfrekvensmätning, är extremt exakta och är föremål för snäva toleranser för rakhet, väggtjocklek och väggtjockleksfördelning.
Kärnmagnetisk resonansspektroskopi (NMR-spektroskopi) är en spektroskopisk metod för att belysa strukturen hos molekyler och föreningar. På grund av elektroniska interaktioner mellan enstaka atomer med angränsande atomer kan strukturella slutsatser dras. Förutom strukturbelysning kan molekylernas koncentration och dynamik bestämmas med denna metod. Denna analysmetod kräver mycket precisa rör med konstant diameter, jämn väggtjocklek och utmärkt rakhet över hela röret.
  • Snäva toleranser och noggrannhet, särskilt för deras rakhet, väggtjocklek och väggtjockleksfördelning
  • Levereras med lock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Borosilikatglas (3.3), EVA
Produkttyp NMR-rör
Diameter (metrisk) Yttre 4,±95 0,05 mm
Fältstyrka 300 MHz
För användning med (applikation) Kärnmagnetisk resonansspektroskopi (NMR-spektroskopi); Förvaring och transport av mätlösningar; Designad för användning i låg- till de flesta medelfälts-NMR-spektrometrar
Kvantitet 250/Pk.
Modell Ekonomisk med spårningskod