Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Original GL 45 laboratorieflaska, med skruvlock för hög temperatur, klar, med DIN 168-1 gänga, klar, graderad
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
DURAN™ Original GL laboratorieflaskor har blivit guldstandarden för multifunktionella laboratorieflaskor sedan de introducerades 1972. Flaskorna är gjutna av hög renhet, klar, USP/EP Type I DURAN™ borosilikatglas 3.3, känt för sin utmärkta termiska prestanda och höga motståndskraft mot kemiska angrepp. En kombination av högpresterande material och robust ISO 4796-1 design ger en lång livslängd. Flaskorna har en lättläst graderad volymskala och märkningsfält i permanent vit emalj. Permanent spårningskod på varje flaska för spårbarhet av tillverkningspartier. DURAN Original GL 45 laboratorieflaskor finns tillgängliga kompletta med högtemperaturskruvkork och hällringar. De röda polybutylentereftalat (PBT) GL 45 gängade locken med PTFE-beklädd silikonlock och ETFE hällringar ger större termisk och kemisk beständighet än motsvarande polypropenkomponenter. Alla komponenter är helt autoklaverbara vid 121 eller °134 C och lämpliga för torr värmesterilisering upp till 180 °C. Alla komponenter är helt kompatibla med gällande internationella regler för kontakt med livsmedel såsom (EU) nr 10/2011.
- Levereras komplett med röd polybutylentereftalat (PBT) GL 45 gängad kåpa med PTFE-belagd silikonfoder och ETFE hällring för droppfri hällning.
- Levereras komplett med högtemperatur PBT-skruvlock och ETFE-hällringar.
- Flaskorna har en lättläst graderad volymskala och märkningsfält i permanent vit emalj.
- Permanent spårningskod på varje flaska för fullständig spårbarhet av tillverkningspartier.
- Lämplig för långtidsförvaring.
- Alla komponenter är helt autoklaverbara vid 121 eller 134 °C.
- Alla komponenter är lämpliga för torr värmesterilisering upp till 180 °C.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| För användning med (applikation) | Lämplig för torr värmesterilisering; Autoklavering av flytande media; Lagring av frätande reagens; Provtagning; Lagring av media och reagens; Transport och frakt |
| Inkluderar | Med högtemperaturbeständig PBT skruvlock och ETFE hällring |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Trådstorlek (metrisk) | GL 45 |
| Stängningsmaterial | PBT med ETFE hällring |
| Diameter (metrisk) | 56 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |