Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Päronformad kolv, med standard slipad fog
Produktkod. 15621545 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 15621545
Brand: DWK Life Sciences 241950809
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Päronformade kolvar används för bearbetning av små mängder ämnen.
På grund av sin form är päronformade kolvar särskilt lämpade för bearbetning av mycket små kvantiteter. Standardjordfogen möjliggör en exakt anslutning till andra jordfogskomponenter såsom pelare, termometrar, dropptrattar, etc.
  • Konisk form gör den idealisk för småskaliga reaktioner
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
  • Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) bas 30 mm
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) Småskaliga reaktioner; Destillering; Extraktion; Anslutning till andra glaskärl; Uppvärmning av små mängder; Lämplig för uppvärmning av bad och mantlar; Avdunstning av vätskor; Lämplig för montering på stativ
Antal per förpackning 10/Pk.