Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Petriskål, pressad
Produktkod. p-7189199 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Click to view available options
Diameter (metrisk):
100 mm
100 x 15 mm
100 x 20 mm
Typ:
Fyrsektion
Halvsektion
Tresektion
Utan sektioner
Conditionnement:
Paket med 10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11726958
Marque: DWK Life Sciences 217524801
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Petriskålar används för odling av bakterier, jäst, växt- och djurceller på fasta medier.
Odling av mikroorganismer kan ske på ett gelliknande näringsmedium, som läggs i en platt, rund, genomskinlig skål med lock (den så kallade petriskålen). På grund av den fasta gelén förhindras blandning av mikroorganismerna och större cellkulturansamlingar (kolonier) kan växa. DURAN™ Petriskålar tillverkas av borosilikatglas 3.3 med en speciell tillverkningsprocess. De tillåter en jämn fördelning av odlingsmediet och garanterar en förvrängningsfri vy. Locken till DURAN™ Petriskålar vilar direkt på den nedre delen och förhindrar därmed turbulens i det utskjutande luftrummet. Detta är väl lämpat för reaktioner med långa inkubationstider, vid höga temperaturer eller med känsliga odlingsmedier.
  • Underlättat utstryk av fraktionerad utspädning genom uppdelning (i 2, 3 eller 4 delar)
  • Finns i halv-, tre- och fyrsektioner eller utan sektioner
  • Nedtryckt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Borosilikatglas (3.3)
Typ Fyrsektion
För användning med (applikation) Odling på olika odlingsmedier samtidigt under samma förhållanden; Tillväxt och odling av mikroorganismer; Odling på fast gelodlingsmedium; Mikroskopi av mikroorganismer; cellkultur
Antal per förpackning 10/Pk.
Diameter (metrisk) 100 mm
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis