Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Rundbottenflaska, med standardslipad skarv
Produktkod. 15221869 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
4000 mL
Standard konisk fog:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 45/40
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 15221869
Brand: DWK Life Sciences 241702003
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Runda kolvar används för reaktioner av alla slag, t.ex. med värme under destillation eller extraktion, som mottagningskolvar, för frysning eller i vakuumapparater.
På grund av deras mångsidiga användningsmöjligheter används rundbottnade kolvar i stor utsträckning i laboratoriemiljön. Runda kolvar och de medier de innehåller kan värmas upp t.ex. genom värmekåpor eller vätskebad eller kylas med ett kallbad. Selektiv uppvärmning eller kylning måste dock undvikas. På grund av sin form är rundbottnade kolvar också lämpliga för vakuumapplikationer. Man måste dock se till att glasytan är fri från defekter (inga stopp, djupa repor etc.). Standardjordfogen möjliggör en exakt anslutning till andra jordfogskomponenter såsom pelare, termometrar, dropptrattar, etc.
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
  • Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
  • Geometrin tillåter en mycket jämn uppvärmning
  • Stängbar med glas- och plastpropp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) bas 51 mm
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) Destillering; Extraktion; Anslutning till andra glaskärl; Uppvärmning; Lämplig för uppvärmning av bad och mantlar; Avdunstning av vätskor; Lämplig för montering på stativ; Torkning av material; Volymstorlekar 25 mL (NS 19/26), 50 mL (NS 24/29 och NS 29/32), 500 mL (NS 45/40), 1000 mL (NS 45/40) och 2000 mL (NS 45/40) är inte enligt DIN ISO
Antal per förpackning 10/Pk.
Standard konisk fog NS 14/23