Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Rundbottenflaska, med standardslipad skarv
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
På grund av deras mångsidiga användningsmöjligheter används rundbottnade kolvar i stor utsträckning i laboratoriemiljön. Runda kolvar och de medier de innehåller kan värmas upp t.ex. genom värmekåpor eller vätskebad eller kylas med ett kallbad. Selektiv uppvärmning eller kylning måste dock undvikas. På grund av sin form är rundbottnade kolvar också lämpliga för vakuumapplikationer. Man måste dock se till att glasytan är fri från defekter (inga stopp, djupa repor etc.). Standardjordfogen möjliggör en exakt anslutning till andra jordfogskomponenter såsom pelare, termometrar, dropptrattar, etc.
- Tät stängning på grund av standard jordfog
- Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
- Geometrin tillåter en mycket jämn uppvärmning
- Stängbar med glas- och plastpropp
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) bas | 64 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| För användning med (applikation) | Destillering; Extraktion; Anslutning till andra glaskärl; Uppvärmning; Lämplig för uppvärmning av bad och mantlar; Avdunstning av vätskor; Lämplig för montering på stativ; Torkning av material; Volymstorlekar 25 mL (NS 19/26), 50 mL (NS 24/29 och NS 29/32), 500 mL (NS 45/40), 1000 mL (NS 45/40) och 2000 mL (NS 45/40) är inte enligt DIN ISO |
| Antal per förpackning | 10/Pk. |
| Standard konisk fog | NS 19/26 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |