Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Skruvgänga, från PBT
Produktkod. p-7189420 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Trådstorlek:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10383661
Brand: DWK Life Sciences 292260556
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skruvkopplingen används för att ansluta två gängade anslutningar.
Skruvkopplingen består av två gängade kåpor, som är förbundna med varandra via ett flexibelt slangstycke. Denna komponent möjliggör en flexibel anslutning av två glaskomponenter.
  • För flexibel anslutning av två gängade glasanslutningar med inbyggd silikontätning (VQM)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material PBT
För användning med (applikation) Anslutning av glasgängor
Förpackningsmängd 1 st
Trådstorlek GL 14