Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Separertratt, konisk form, med glasnyckel
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
En separertratt har formen av en spetsig kolv med en avtappningskran vid spetsen. Separertratten används för vätske-vätskeextraktion av två oblandbara vätskor (ämnessepareringsprocess) och kan därmed även användas för reningsprocesser. Vätskan med den högre densiteten samlas i den nedre delen av kärlet och kan tömmas via avtappningskranen. Den tryckta skalan möjliggör en exakt volymbestämning.
- Den koniska formen gör den mycket lämpad för fasseparering
- Med standard avstängningskran, låsanordning och plastpropp
- Med solid nyckel
- Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Diameter (metrisk) skaft | 13 mm |
| Material | Boro 3.3, polypropen |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| För användning med (applikation) | Fasseparation; Vätske-vätskeextraktion |
| Kvantitet | 1 st |