Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Krannyckel, gängad, lång för dubbelhål, slipad
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Stängningsstorlek:
14,5 NS
18,8 NS
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
Jord DURAN™ patenterade gängpluggar har 2 nästan parallella lutande hål.
- Med gänga, slipad
- 2-vägs tappplugg med 2 nästan parallella lutande hål
- massiv kranplugg
Specifikationer
Specifikationer
| Pluggborrning | 2.5 mm |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Stängningsstorlek | 14,5 NS |
| Antal per förpackning | 50/Pk. |
| För användning med (applikation) | Installation i glasapparater och -anordningar |