Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ SUPER DUTY Erlenmeyer-kolv, smal hals, med förstärkt kant
Produktkod. 10012529 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 10012529
Brand: DWK Life Sciences 212177308
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De DURAN™ SUPER DUTY-produkter kännetecknas av en högre mekanisk hållfasthet som uppnås genom att förstärka fälgen. Som ett resultat av denna modifiering förbättras slaghållfastheten och risken för oavsiktligt brott minskar avsevärt.
Livet kan vara tufft för laboratorieglas som bägare, flaskor och cylindrar. Grov hantering och laboratorieprocesser som automatiserad tvättning kan orsaka skador och brott. De DURAN™ SUPER DUTY-produkter är speciellt utvecklade för att bättre klara laboratorielivet. De DURAN™ SUPER DUTY-produkter kännetecknas av en högre mekanisk hållfasthet som uppnås genom att förstärka fälgen. Som ett resultat av denna modifiering förbättras slaghållfastheten och risken för oavsiktligt brott minskar avsevärt. De DURAN™ SUPER DUTY-produkter ökar säkerheten i laboratoriet och hjälper till att minimera risken för skador. Den längre förväntade livslängden för SUPER DUTY-produkterna gör att de är mer ekonomiska att använda på lång sikt.
  • Högre slaghållfasthet, mekanisk styrka och stabilitet uppnås genom förstärkt fälg
  • På grund av minskad risk för oavsiktligt brott minimeras risken för skador och användarens säkerhet ökar
  • Ekonomisk på grund av längre livslängd och enastående korrosionsskydd
  • Vit lättläst skala med graderingstecken för att uppskatta innehållet
  • Påbränd, mycket hållbar vit keramik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) bas 220 mm
Kapacitet (metrisk) 5000 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) För krävande applikationer; Uppvärmning; Spädningslösningar; Blanda flera komponenter; Mätning av vätskemängder; Ansökan: För att undvika brott på grund av termisk stress rekommenderas enhetlig och långsam uppvärmning av SUPER DUTY-produkter
Antal per förpackning 1/Pk.