Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Tamper Evident skruvlock, PP, för laboratorieflaskor, med DIN 168-1 gänga, pluggtätning
Produktkod. 10221932 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Trådstorlek (metrisk):
GL 45
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10221932
Brand: DWK Life Sciences 1017526
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkert skruvlock.
De manipuleringssäkra skruvlocken är tillgängliga med antingen en pluggförsegling eller en PTFE-belagd silikonkåpa (peroxidkatalyserad silikon). Den integrerade färgade plastringen går sönder när locket öppnas första gången och hålls kvar på flaskan neck. Därför kan det tydligt ses om flaskan har öppnats efter att den först förseglats. Efter den första borttagningen kommer båda locken fortfarande att fungera som vanligt skruvlock.
  • På grund av att plastringen rivs av när flaskan öppnas för första gången är det lätt att se om flaskan fortfarande är stängd
  • Locket kan också användas efter den första ovridna eller brott av perforeringen som standard skruvlock
  • Fullt kompatibel med alla GL 45-gängor och därför mycket mångsidig
  • Alternativet PTFE-belagda silikonskydd ger tät och pålitlig långtidsförsegling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Pluggtätning
För användning med (applikation) Steril vätskeöverföring mellan behållare; Vätskeprovtagning i flaskor från större behållare; Reservoarlock för leverans av laboratorieinstrument; Portaggregat för spinnerkolvar och cellodlingskärl; Enportsventil för autoklavering av media i stora flaskor
Material Polypropen, PTFE, Silikon
Kvantitet 10/Pk.
Trådstorlek (metrisk) GL 45
Halsfinish 01 mm
Diameter (metrisk) 66 mm