Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Tamper Evident skruvlock, PP, för laboratorieflaskor, med DIN 168-1 gänga, PTFE-beklädd silikonlock
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Trådstorlek (metrisk):
GL 45
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
De manipuleringssäkra skruvlocken är tillgängliga med antingen en pluggförsegling eller en PTFE-belagd silikonkåpa (peroxidkatalyserad silikon). Den integrerade färgade plastringen går sönder när locket öppnas första gången och hålls kvar på flaskan neck. Därför kan det tydligt ses om flaskan har öppnats efter att den först förseglats. Efter den första borttagningen kommer båda locken fortfarande att fungera som vanligt skruvlock.
- På grund av att plastringen rivs av när flaskan öppnas för första gången är det lätt att se om flaskan fortfarande är stängd
- Locket kan också användas efter den första ovridna eller brott av perforeringen som standard skruvlock
- Fullt kompatibel med alla GL 45-gängor och därför mycket mångsidig
- Alternativet PTFE-belagda silikonskydd ger tät och pålitlig långtidsförsegling
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | PTFE-belagd silikonkåpa |
| För användning med (applikation) | Steril vätskeöverföring mellan behållare; Vätskeprovtagning i flaskor från större behållare; Reservoarlock för leverans av laboratorieinstrument; Portaggregat för spinnerkolvar och cellodlingskärl; Enportsventil för autoklavering av media i stora flaskor |
| Material | Polypropen, PTFE, Silikon |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Trådstorlek (metrisk) | GL 45 |
| Halsfinish | 15 mm |
| Diameter (metrisk) | 66 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |