Läs mer
DWK Life Sciences™ DURAN™ Momentnyckelhylsa
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16678492 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Trådstorlek (metrisk):
GL 25
GL 32
GL 45
För användning med (utrustning):
GL 25 PBT Cap
GL 25 PP Cap
GL 25 PREMIUM Cap
GL 32 PBT Cap
GL 32 PP Cap
GL 45 PBT Cap
GL 45 PP Cap
GL 45 PREMIUM Cap
Diameter (metrisk) Utsida:
40 mm
48.5 mm
60 mm
Diameter (metrisk) Insida:
28.7 mm
28.9 mm
29.5 mm
36.8 mm
37.4 mm
48.4 mm
50.2 mm
50.8 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16678492
Brand: DWK Life Sciences™ 292331342
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillämpning av korrekt stängningsmoment på DURAN™ lock är avgörande för att uppnå en effektiv tätning. Därför en serie med åtta speciellt utformade splineshylsor som passar de flesta DURAN™ GL-gängade plastförslutningar har utvecklats.
Vridmoment är den rotationskraft som appliceras under applicering eller borttagning av en förslutning från en flaska. Rätt appliceringsmoment för en flaskkork är mycket viktigt eftersom det påverkar tätningsintegriteten. För hårt åtdragning kan göra att vissa delar av locket utsätts för mer tryck än andra, vilket kan resultera i en felaktig tätning. Alternativt kan behållaren läcka eller så kan förslutningen lätt skruvas loss om för lite vridmoment används. När rätt vridmoment appliceras kommer det att ge tätningsintegritet under de angivna temperatur-, fukt- och belastningsförhållandena.
  • Möjliggör korrekt stängning av DURAN™ GL 25, 32 och 45 kapslar till rekommenderade vridmoment
  • Lockets gängstorlek och typ är permanent ingraverad i den övre ytan
  • Lämplig för renrumsanvändning
  • Graverad partispecifik kod för certifiering
  • Hylshålet passar branschstandarden 1/4 tums skiftnyckelstorlek
  • Bearbetad av en höghållfast aluminiumlegering EN AW-7075
  • Tillverkade i Tyskland komponenter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) GL 25 PREMIUM Cap
Material Aluminium
Färg Silver
Diameter (metrisk) Insida 28.7 mm
Diameter (metrisk) Utsida 40 mm
För användning med (applikation) Stängning av GL-gängade kåpor på DURAN™ glasflaskor till rätt vridmoment; Lättare öppning eller stängning av laboratorieglasflaskor med en skiftnyckel
Höjd (metrisk) 8 mm, 15 mm; Totalt: 23 mm
Antal per förpackning 1 st.
Trådstorlek (metrisk) GL 25
Vikt (metrisk) 0.035 kg