Läs mer
DWK Life Sciences™ DURAN™ Momentnyckelhylsa
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Beskrivning
Vridmoment är den rotationskraft som appliceras under applicering eller borttagning av en förslutning från en flaska. Rätt appliceringsmoment för en flaskkork är mycket viktigt eftersom det påverkar tätningsintegriteten. För hårt åtdragning kan göra att vissa delar av locket utsätts för mer tryck än andra, vilket kan resultera i en felaktig tätning. Alternativt kan behållaren läcka eller så kan förslutningen lätt skruvas loss om för lite vridmoment används. När rätt vridmoment appliceras kommer det att ge tätningsintegritet under de angivna temperatur-, fukt- och belastningsförhållandena.
- Möjliggör korrekt stängning av DURAN™ GL 25, 32 och 45 kapslar till rekommenderade vridmoment
- Lockets gängstorlek och typ är permanent ingraverad i den övre ytan
- Lämplig för renrumsanvändning
- Graverad partispecifik kod för certifiering
- Hylshålet passar branschstandarden 1/4 tums skiftnyckelstorlek
- Bearbetad av en höghållfast aluminiumlegering EN AW-7075
- Tillverkade i Tyskland komponenter
Specifikationer
Specifikationer
| Drive Storlek | 6.35 mm |
| För användning med (utrustning) | GL 32 PP Cap |
| Material | Aluminium |
| Färg | Silver |
| Diameter (metrisk) Insida | 37,4 mm |
| Diameter (metrisk) Utsida | 48,5 mm |
| För användning med (applikation) | Stängning av GL-gängade kåpor på DURAN™ glasflaskor till rätt vridmoment; Lättare öppning eller stängning av laboratorieglasflaskor med en skiftnyckel |
| Höjd (metrisk) | 8 mm, 15 mm; Totalt: 23 mm |
| Antal per förpackning | 1 st. |
| Trådstorlek (metrisk) | GL 32 |
| Visa mer |