Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Rör med skruvgänga, med DIN-gänga och standardslipad kon
Produktkod. 13427467 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Standard konisk led nr:
GL 14, med kon NS 19/26
GL 14, med kon NS 24/29
GL 14, med kon NS 29/32
GL 14, med kona NS 14/23
GL 18, med kon NS 14/23
GL 18, med kon NS 19/26
GL 18, med kon NS 24/29
GL 18, med kon NS 29/32
GL 25, med kon NS 19/26
GL 25, med kon NS 24/29
GL 25, med kon NS 29/32
GL 32, med kon NS 24/29
GL 32, med kon NS 29/32
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 13427467
Brand: DWK Life Sciences 248406202
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Det gängade röret med gänga och standardslipning möjliggör limning av olika glaskomponenter.
This threaded tube has a screw thread and a standard ground joint. Components of an apparatus can be connected via both ends and thus connected to each other.
  • Tight closure due to standard ground joint
  • With DIN thread
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 10/Pk.
Objektbeskrivning Tube with screw threads
Standard konisk led nr GL 14, med kona NS 14/23