Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Rör med skruvgänga, med DIN-gänga och standardslipad kon
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Standard konisk led nr:
GL 14, med kon NS 19/26
GL 14, med kon NS 24/29
GL 14, med kon NS 29/32
GL 14, med kona NS 14/23
GL 18, med kon NS 14/23
GL 18, med kon NS 19/26
GL 18, med kon NS 24/29
GL 18, med kon NS 29/32
GL 25, med kon NS 19/26
GL 25, med kon NS 24/29
GL 25, med kon NS 29/32
GL 32, med kon NS 24/29
GL 32, med kon NS 29/32
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
Detta gängade rör har en skruvgänga och en standard jordfog. Komponenter i en apparat kan anslutas via båda ändar och därmed sammankopplas med varandra.
- Tät stängning på grund av standard jordfog
- Med DIN-gänga
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Objektbeskrivning | Rör med skruvgängor |
| Standard konisk led nr | GL 14, med kon NS 19/26 |