Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Rör med skruvgänga, med DIN-gänga och standardslipad kon
Produktkod. 15292009 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Standard konisk led nr:
GL 14, med kon NS 19/26
GL 14, med kon NS 24/29
GL 14, med kon NS 29/32
GL 14, med kona NS 14/23
GL 18, med kon NS 14/23
GL 18, med kon NS 19/26
GL 18, med kon NS 24/29
GL 18, med kon NS 29/32
GL 25, med kon NS 19/26
GL 25, med kon NS 24/29
GL 25, med kon NS 29/32
GL 32, med kon NS 24/29
GL 32, med kon NS 29/32
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 15292009
Brand: DWK Life Sciences 248449109
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Det gängade röret med gänga och standardslipning möjliggör limning av olika glaskomponenter.
Detta gängade rör har en skruvgänga och en standard jordfog. Komponenter i en apparat kan anslutas via båda ändar och därmed sammankopplas med varandra.
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
  • Med DIN-gänga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 10/Pk.
Objektbeskrivning Rör med skruvgängor
Standard konisk led nr GL 32, med kon NS 29/32