Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Slangreaktionskärl med termostatisk mantel
Kapacitet (metrisk):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3 l
4 l
Höjd (metrisk):
180 mm
190 mm
245 mm
275 mm
325 mm
375 mm
380 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
DURAN™ rör, cylindrisk form med gradering och laboratoriefläns LF. Termostatisk mantel med antingen GL 14, GL 18, KF 15 eller KF 25 kontakter.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 ml |
| Material | Borsilikatglas, Duran Glas |
| Höjd (metrisk) | 190 mm |
| Inkluderar | Termostatjacka |
| Produkttyp | Reaktionskärl |
| Form | Cylindrisk |
| Bottenform | Plan |