Läs mer
DWK Life Sciences™ DURAN™ Vigreux-pelare, med 2 standardslipade skarvar, komplett, med pådragbar glasmantel
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Standard konisk fog:
NS 24/29
NS 29/32
Längd (metrisk):
450 mm
650 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Vigreux-kolonner används i fraktionerad destillation för förbättrad separation av ämnen. De något nedåtvinklade fördjupningarna ökar avsevärt kontaktytan mellan gasfasen och glaset, dvs kylytan.
- Tät stängning på grund av standard jordfog
- Med pådragbar glasmantel
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Fraktionerad destillation; Laboratoriekylare, kondensering av gaser och ångor |
| Längd (metrisk) | 650 mm |
| Material | Boro 3.3 |
| Kvantitet | 1 st |
| Standard konisk fog | NS 29/32 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |