Läs mer
DWK Life Sciences™ DURAN™ Vigreux-pelare, med 2 standardslipade skarvar, komplett, med pådragbar glasmantel
Produktkod. 10692252 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Standard konisk fog:
NS 24/29
NS 29/32
Längd (metrisk):
450 mm
650 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10692252
Brand: DWK Life Sciences™ 242407207
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Vigreux-kolonner används för fraktionerad destillation.
Vigreux-kolonner används i fraktionerad destillation för förbättrad separation av ämnen. De något nedåtvinklade fördjupningarna ökar avsevärt kontaktytan mellan gasfasen och glaset, dvs kylytan.
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
  • Med pådragbar glasmantel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Fraktionerad destillation; Laboratoriekylare, kondensering av gaser och ångor
Längd (metrisk) 450 mm
Material Boro 3.3
Kvantitet 1 st
Standard konisk fog NS 29/32