Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ YOUTILITY™ Laboratorieflaska, GL 45
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
De specialformade greppzonerna på båda sidor av flaskan möjliggör enklare och säkrare hantering. Ju smalare YOUTILITY™ flaskformen möjliggör en mer optimal användning av begränsat utrymme i autoklaver och laboratoriekylskåp. Flaskorna kan bekvämt staplas horisontellt på sina sidor. Ett fördefinierat etikettområde är kompatibelt med det dedikerade självhäftande materialet YOUTILITY™ flasketiketter. Flaskor i sekventiell storlek 125, 250, 500 och 1000 ml. Glasflaskorna är gjutna av de beprövade DURAN™ borosilikat 3.3, ett farmakopétyp 1 neutralt glas. DURAN™ glas ger mycket god kemisk beständighet och hög temperaturbeständighet.
- Enklare och säkrare hantering med de specialformade greppzonerna på båda sidor av flaskan
- Betydligt snabbare öppning eller stängning med den förkortade flaskgängan som förblir fullt kompatibel med GL 45-förslutningar och andra tillbehör
- Den optimerade, ergonomiska formen på skruvlocket har bekväma spår och åsar för en mer effektiv och enklare åtdragning eller borttagning, speciellt med mindre eller handskar.
- De fördefinierade märkningsområdena är kompatibla med de dedikerade DURAN™ självhäftande YOUTILITY™ flasketiketter för entydig flaskidentifiering
- Den smalare flaskformen möjliggör en mer optimal användning av begränsat utrymme i autoklaver och laboratoriekylskåp
- Den beprövade locktätningen med tätningsläppsystem säkerställer en vätsketät tätning
- Horisontell stapling är möjlig
- Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
- Påbränd, mycket hållbar vit keramik
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| För användning med (applikation) | Autoklavering av media och reagens; Beredning av media och reagens; Provtagning; Kulturkärl; Lagring av media och reagens; Transport och sjöfart; Behållare för vätskehantering |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Kvantitet | 4/Pk. |
| Trådstorlek (metrisk) | GL 45 |
| Diameter (metrisk) | 93 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |