Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ YOUTILITY™ Hällring, Cyan PP, GL 45
Shop All DWK Life Sciences ProductsDescription
Den optimerade, ergonomiska formen på skruvlocket har bekväma spår och åsar för en mer effektiv och enklare åtdragning eller borttagning, speciellt med mindre eller handskar. Den inverterade konformen på locket gör flaskhanteringen enklare och mycket säkrare. Den förkortade gängan inuti locket möjliggör snabbare öppning och stängning, men den är ändå helt kompatibel med standardgängor av DIN GL 45 glasflaskor. Det beprövade locktätningssystemet säkerställer en vätsketät försegling. Ett fördefinierat märkningsområde på locket är kompatibelt med den dedikerade DURAN™ självhäftande YOUTILITY™ märka.
- Fullt kompatibel med alla GL 45-gängor
- Den optimerade, ergonomiska formen på skruvlocket har bekväma spår och åsar för en mer effektiv och enklare åtdragning eller borttagning, speciellt med mindre eller handskar.
- Den beprövade locktätningen med tätningsläppsystem säkerställer en vätsketät tätning
- De fördefinierade märkningsområdena är kompatibla med de dedikerade DURAN™ självhäftande YOUTILITY™ flasketiketter för entydig flaskidentifiering Fullt kompatibel med alla GL 45-gängor och därför mycket mångsidig
- Fullt kompatibel med alla GL 45-gängor och därför mycket mångsidig
Specifications
Specifications
| Färg | Ljusblå |
| Beskrivning | Hällring |
| För användning med (applikation) | Autoklavering av media och reagens; Beredning av media och reagens; Provinsamling; Lagring av media och reagens; Transport och frakt |
| Material | Polypropen |
| Kvantitet | 16/Pk. |
| Trådstorlek (metrisk) | GL 45 |
| Halsfinish | 92 mm |
| Diameter (metrisk) | 53 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |