Läs mer
Dykloninhydroklorid, MP Biomedicals™
Produktkod. 11461621 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
1 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
Produktkod. 11461621
Brand: MP Biomedicals 0219019401
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 536-43-6
Molekylformel C18H28ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 325.88
MDL-nummer MFCD00035386
InChI-nyckel KNZADIMHVBBPOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym dyclonine hydrochloride, dyclonine hcl, dyclone, dyclothane, tanaclone, 4'-butoxy-3-piperidinopropiophenone hydrochloride, dyclocaine hydrochloride, unii-zec193879q, 1-propanone, 1-4-butoxyphenyl-3-1-piperidinyl-, hydrochloride
PubChem CID 68304
ChEBI CHEBI:4725
IUPAC-namn väte 1-(4-butoxifenyl)-3-(piperidin-1-yl)propan-1-onklorid
LEDER [H+].[Cl-].CCCCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)CCN1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dyclonine hydrochloride
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Formel vikt 325.9
Fysisk form Pulver