Läs mer
Thermo Scientific™ Färgade röda vattenhaltiga fluorescerande partiklar
Produktkod. 11854922 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk) medelvärde:
0,025μ m
0,05μ m
0,06μ m
0,10μ m
0,16 μm
0,20μ m
0,30μ m
0,40μ m
0,50μ m
0,60μ m
0,70μ m
0,80μ m
0,90μ m
1.0μ m
2.0μ m
3.0μ m
Kvantitet:
1 vardera
10 ml
15 ml
60 ml
90 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
15ml
60ml
90ml
Varje
Produktkod. 11854922
Brand: Thermo Scientific™ R160
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Förbättra känsligheten och detekterbarheten för analysmetoder med mikrosfärsuspensioner som är infärgade och har ljusa färger med hög kontrast.
Förbättra känsligheten och detekterbarheten för analysmetoder med Thermo Scientific™ Fluoro-Max Röda vattenhaltiga fluorescerande partiklar, mikrosfärsuspensioner som är invändigt färgade och har ljusa färger med hög kontrast.
Fluoro-Max fluorescent particles emit bright and distinct colors when illuminated by the light of shorter wavelengths than the emission wavelength, improving their contrast and visibility relative to background materials.These internally dyed polymer particles utilize the exclusive Firefli™ process to incorporate the dye throughout the polymer matrix to produce bright fluorescent colors, minimize photo bleaching and prevent dye leaching into aqueous media.
Features:
  • Made of polystyrene (PS), which has a density of 1.05g/cm3 and a refractive index of 1.59 @ 589nm (25°C)
  • Aqueous suspensions are packaged as 1% solids
  • Can be detected with an epifluorescence microscope, confocal microscope, fluorometer, fluorescence spectrophotometer or fluorescence activated cell sorter
  • Can also be detected using mineral light or black light (UV)
Note:
Spectral information is approximate and for reference only. Spectral properties of the dyes are dependent on their concentration and physical environment. The exact excitation and emission maxima may vary depending on the size and composition of the particles.
Recommended for:
  • Filter testing
  • Flow tracing
  • Biological research
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillsats Trace amounts of surfactant to inhibit agglomeration and promote stability
Koncentration 1% solids
Innehåll och lagring Unless otherwise stated, refrigerate (2° to 8°C) product when not in use but do not freeze. Store upright and keep bottle tightly sealed. Mix product with gentle inversion by hand or vortex mixer. Product comes with stir bar for continual mixing duriong sampling.
Innehåll Dyed polystyrene particles in water
Färg Red
Material Polystyrene
Produkttyp Fluorescent Particle
Typ av färg Firefli Fluorescent Red (542/612nm)
Inkluderar Package Insert Sheet
Partikeldensitet 1.05g/cm³
Kvantitet 1 vardera
Brytningsindex 1.59 at 589nm (25°C)
Stabilitet Product stable for a minimum of 24 months
Enhetlighet <10%
Diameter (metrisk) medelvärde 0,16 μm
Diameter (metrisk) Nominell 0.16 μm
Diameter (metrisk) 0.16 μm