Läs mer
Thermo Scientific™ Färgade röda vattenhaltiga fluorescerande partiklar
Produktkod. 11884932 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk) medelvärde:
0,025μ m
0,05μ m
0,06μ m
0,10μ m
0,16 μm
0,20μ m
0,30μ m
0,40μ m
0,50μ m
0,60μ m
0,70μ m
0,80μ m
0,90μ m
1.0μ m
2.0μ m
3.0μ m
Kvantitet:
1 vardera
10 ml
15 ml
60 ml
90 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
15ml
60ml
90ml
Varje
Produktkod. 11884932
Brand: Thermo Scientific™ R500B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förbättra känsligheten och detekterbarheten för analysmetoder med mikrosfärsuspensioner som är infärgade och har ljusa färger med hög kontrast.
Förbättra känsligheten och detekterbarheten för analysmetoder med Thermo Scientific™ Fluoro-Max Röda vattenhaltiga fluorescerande partiklar, mikrosfärsuspensioner som är invändigt färgade och har ljusa färger med hög kontrast.
Fluoro-Max fluorescerande partiklar avger ljusa och distinkta färger när de belyses av ljus med kortare våglängder än emissionsvåglängden, vilket förbättrar deras kontrast och synlighet i förhållande till bakgrundsmaterial. Dessa internt färgade polymerpartiklar använder den exklusiva Firefli™ process för att införliva färgämnet genom hela polymermatrisen för att producera ljusa fluorescerande färger, minimera fotoblekning och förhindra att färgämnet läcker ut i vattenhaltiga medier.
Drag:
  • Tillverkad av polystyren (PS), som har en densitet på 1,05 g/cm 3 och ett brytningsindex på 1,59 vid 589 nm (25 °C)
  • Vattenhaltiga suspensioner förpackas som 1 % fast material
  • Kan detekteras med ett epifluorescensmikroskop, konfokalmikroskop, fluorometer, fluorescensspektrofotometer eller fluorescensaktiverad cellsorterare
  • Kan även detekteras med mineralljus eller svart ljus (UV)
Notera:
Spektral information är ungefärlig och endast för referens. Spektrala egenskaper hos färgämnena är beroende av deras koncentration och fysiska miljö. De exakta excitations- och emissionsmaxima kan variera beroende på partiklarnas storlek och sammansättning.
Rekommenderas för:
  • Filtertestning
  • Flödesspårning
  • Biologisk forskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillsats Spårmängder av ytaktivt ämne för att hämma agglomeration och främja stabilitet
Koncentration 1 % fast material
Innehåll och lagring Om inget annat anges, kyl (2° till °8 C) produkt när den inte används men får inte frysas. Förvara upprätt och förvara flaskan väl försluten. Blanda produkten med försiktig inversion för hand eller med vortexblandare. Produkten levereras med omrörare för kontinuerlig blandning under lång provtagning.
Innehåll Färgade polystyrenpartiklar i vatten
Färg Rött
Material Polystyren
Produkttyp Fluorescerande partikel
Typ av färg Firefli Fluorescerande röd (542/612 nm)
Inkluderar Bipacksedel
Partikeldensitet 1.05g/cm³
Kvantitet 90 ml
Brytningsindex 1,59 vid 589 nm (25 °C)
Stabilitet Produkten är stabil i minst 24 månader
Enhetlighet <3%
Diameter (metrisk) medelvärde 0,50μ m
Diameter (metrisk) Nominell 0,50μ m
Diameter (metrisk) 0,50μ m