Läs mer
Thermo Scientific™ DyLight™ 650 NHS Ester
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Amine-Reactive DyLight Dyes är NHS-esteraktiverade DyLight Fluors för fluorescerande märkning av antikroppar och andra proteiner som ska användas som molekylära prober för cellulär avbildning och andra fluorescensdetektionsmetoder.
Höjdpunkter:
Ljusstyrka: hög fluorescensintensitet ger enastående känslighet och kräver mindre konjugat
Fotostabilitet: exceptionell motståndskraft mot fotoblekning möjliggör fluorescensavbildning under de mest krävande förhållanden (t.ex. strukturerad belysning, 4pi-mikroskopi)
Instrumentkompatibilitet: emissionsspektra matchar de huvudsakliga utgående våglängderna för vanlig fluorescensinstrumentering
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 mg |
| Produkttyp | Färgämne |
| Löslighet | DMF (dimetylformamid) |
| Innehåll och lagring | Förvaras torkat vid -20 °C. |
| Kemisk reaktivitet | Amin |
| Reaktiv del | Aktiv ester, succinimidylester, NHS-ester |
| Etikett eller färgämne | DyLight™ 650 |
| Etiketttyp | DyLight Fluors |
| Produktlinje | DyLight |
| Emission | 672 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- DyLight Reactive Dyes
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Innehåller: DyLight Reactive Dyes