Läs mer
Thermo Scientific™ DyLight™ 800-4xPEG NHS Ester
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Fluorescensmärka antikroppar och andra proteiner för nära-IR-detektion med Thermo Scientific™ DyLight™ 800-4xPEG Amine-Reactive Dye, ett derivat av vår högpresterande DyLight 800 Dye.
Thermo Scientific DyLight 800-4xPEG Amine-Reactive Dye är ett derivat av vår högpresterande DyLight 800 Dye som kan användas för att fluorescerande märka antikroppar och andra proteiner för nära-IR-detektion.
DyLight 800-4xPEG-färgämnet innehåller 4 polyetylenglykol-kedjor (PEG) som är icke-cytotoxiska, förbättrar fluorescensen och minskar ospecifik bindning av konjugat gjorda med dem. Konjugat gjorda med DyLight 800-4xPEG Dye kan användas som molekylära prober för cellulär avbildning och andra metoder för fluorescensdetektion. NIR-fluorescensegenskaperna hos DyLight 800-4xPEG Dye gör den särskilt användbar i en mängd olika biologiska, kemiska och farmaceutiska tillämpningar, inklusive in vivo-avbildning. PEG-kedjorna förbättrar också lösligheten av färgämnena och märkta molekyler i vattenlösning, hjälper till med cellpermeabilitet och förbättrar vävnadsretention.
Höjdpunkter:- Hög fluorescensintensitet– fluorescens jämförbar med Alexa Fluor™ 800 och IRDye™ 800
- PEGylerad– förbättrar lösligheten i vattenlösning och hjälper till med cellpermeabilitet
- Fluorescensmikroskopi
- In vivo eller ex vivo avbildning
- Cellbaserade analyser
- Flödescytometri/fluorescensaktiverad cellsortering (FACS )
DyLight 800-4xPEG Amine-Reactive Dye aktiveras med en N- hydroxisuccinimid (NHS) esterdel för att reagera med exponerad N-terminalα -aminogrupper eller deε -aminogrupper av lysinrester för att bilda stabila amidbindningar. Lär dig mer om NHS esterkemi.
Typiska märkningsreaktioner kräver att färgämnet först löses i vattenfri dimetylformamid (DMF) eller annat lämpligt organiskt lösningsmedel innan en specifik molär mängd färgämne tillsätts till en aminfri buffert som innehåller proteinet som ska märkas. Den höga lösligheten hos DyLight Fluors tillåter dock att proteinlösningar tillsätts direkt till märkningsreagenset.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 mg |
| Produkttyp | Reaktivt färgämne |
| Löslighet | DMF (dimetylformamid) |
| Innehåll och lagring | Förvaras torkat vid -20 °C. |
| Kemisk reaktivitet | Amin |
| Reaktiv del | Aktiv ester, succinimidylester, NHS-ester |
| Etikett eller färgämne | DyLight™ 800 |
| Etiketttyp | DyLight Fluors |
| Produktlinje | DyLight |
| Emission | 794 |
| Visa mer |