Läs mer
Thermo Scientific™ DyLight™ Antikroppsmärkningssatser
Produktkod. 10026763 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Excitation/Emission:
346/442
400/420
490/525
562/576
590/617
638/658
652/672
679/702
749/775
784/814
Etikett eller färgämne:
DyLight 350
DyLight 405
DyLight 488
DyLight 550
DyLight 594
DyLight 633
DyLight 650
DyLight 680
DyLight 755
DyLight 800
Conditionnement:
1 uppsättning
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10026763
Marque: Thermo Scientific™ 53062
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Märk antikroppar eller proteiner kovalent med DyLight-färgämnen för användning i immunfluorescens, flödescytometri, western blot-analys och höghaltsanalys.
Invitrogen Dylight Antikroppsmärkningssatser tillhandahåller allt som behövs för att märka 1 mg antikropp eller protein med aminreaktivt Dylight färgämne och efterföljande gratis färgavlägsnande. Välj från en mängd olika Dylight fluoroforer över hela spektrumet för att kovalent märka din antikropp eller ditt protein. Märkta antikroppar är vanligtvis klara att användas på 90 minuter med minimal praktisk tid. Satsen innehåller alla nödvändiga komponenter för att utföra tre separata märkningsreaktioner med 1 mg IgG eller liknande mängder av andra proteiner.
Invitrogen DyLight Antibody Labeling-kit möjliggör skapandet av fluorescerande antikroppar som är kovalent kopplade till olika DyLight-fluoroforer. De fluorescensmärkta antikropparna kan användas i en mängd olika laboratorietillämpningar, inklusive immunfluorescensmikroskopi, IHC, western blotting, ELISA flödescytometri eller in vitro och in vivo fluorescerande detektionsstrategier.
DyLight Antibody Labeling-kit innehåller ett NHS-esteraktiverat derivat av det högpresterande DyLight-färgämnet som kan användas för att fluorescerande märka antikroppar och andra proteiner för cellulär avbildning och andra metoder för fluorescensdetektion. DyLight-färgämnet är ett aminreaktivt färgämne och aktiveras med en N-hydroxisuccinimid (NHS) esterdel för att reagera med exponerad N-terminalα -aminogrupper eller deε -aminogrupper av lysinrester för att bilda stabila amidbindningar.
DyLight Antibody Labeling-kit innehåller alla nödvändiga komponenter för att utföra tre separata märkningsreaktioner och gratis färgavlägsnande med 1 mg IgG eller liknande mängder av andra proteiner.
DyLight färgämnen uppvisar högre fluorescensintensitet och fotostabilitet än CyDye och LI-COR™ färgämnen i många applikationer och förblir mycket fluorescerande över ett brett pH-område (pH 4 –9). Dessutom tillåter vattenlösligheten av DyLight fluorescerande färgämnen ett högt förhållande mellan färgämne och protein att uppnås utan att orsaka utfällning av konjugat. Slutligen tillåter den höga lösligheten av dessa fluoroforer att proteinlösningar tillsätts direkt till specifika mängder av märkningsreagenset.
Andra fördelar med DyLight Antibody Labeling kit:
· Högpresterande —hög fluorescensintensitet över ett brett pH-område
·Flera färger —10 olika färgämnen över det synliga spektrumet och sträcker sig in i det infraröda
·Specificitet —NHS esteraktiverat färgämne märker proteiner och andra molekyler vid primära aminer (-NH 2 )
·Optimerad procedur —enligt standardprotokollet resulterar i antikroppar med utmärkta färgämne:protein-förhållanden och återvinningshastigheter för optimal aktivitet och fluorescensmärkning. Vi
erbjuder även DyLight Microscale Antibody Labeling-kit för snabb och effektiv fluorescerande märkning av antikroppar för användning i fluorescensmetoder. DyLight Microscale Antibody Labeling Kit innehåller alla nödvändiga komponenter för att utföra fem separata märkningsreaktioner med 100μ g IgG eller liknande mängder av andra proteiner. Både standard- och mikroskala-kitstorlekarna inkluderar den aminreaktiva DyLight-fluoroforen i praktiska engångsflaskor samt reningsharts och spinnkolonner för beredning av bruksfärdigt konjugat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kit Innehåll Innehåller 3 injektionsflaskor DyLight NHS Ester, 1 mL tubboratbuffert, 5 mL reningsharts, 6 spinnkolonner och 12 mikrocentrifuguppsamlingsrör
Produkttyp Etikettsats
Kvantitet 3 reaktioner
Innehåll och lagring Förvara DyLight NHS Ester vid -20 °C. Förvara alla andra kitkomponenter vid 4 °C.
Excitation/Emission 784/814
Märkning Skala 0,5 till 1 mg
Produktlinje DyLight
Kemisk reaktivitet Amin
Etikett eller färgämne DyLight 800
Färg Nära-IR
Märkningsmål Antikroppar, Proteiner
Etiketttyp DyLight™
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis