Learn More
Thermo Scientific™ DyLight™ Mikroskala antikroppsmärkningssatser
Product Code. 11824574 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Excitation/Emission:
401/421
490/525
562/576
590/617
652/672
749/775
784/814
Etikett eller färgämne:
DyLight 405
DyLight 488
DyLight 550
DyLight 594
DyLight 650
DyLight 755
DyLight 800
Unit Size:
1 uppsättning
Product Code. 11824574
Brand: Thermo Scientific™ 84531
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Märk små partier av antikroppar för fluorescensmikroskopi, flödescytometri, IHC, western blots, ELISA , och mer med DyLight Antibody Labeling kit.
Invitrogen Dylight Microscale Antibody Labeling-kit tillhandahåller allt som behövs för att märka 100μ g antikropp eller protein med aminreaktiv Dylight färgämne och efterföljande gratis färgavlägsnande. Välj från en mängd olika Dylight fluoroforer över hela spektrumet för att kovalent märka din antikropp eller ditt protein. Märkta antikroppar är vanligtvis klara att användas på 90 minuter med minimal praktisk tid. Satsen innehåller alla nödvändiga komponenter för att utföra fem separata märkningsreaktioner med 100μ g IgG eller liknande mängder av andra proteiner. Märkt antikropp eller protein kan användas för en mängd olika tillämpningar inklusive immunfluorescensmikroskopi, flödescytometri, IHC, western blotting, eller ELISA .
Invitrogen DyLight Antibody Labeling-kit möjliggör skapandet av fluorescerande antikroppar som är kovalent kopplade till olika DyLight-fluoroforer. De fluorescensmärkta antikropparna kan användas i en mängd olika laboratorietillämpningar, inklusive immunfluorescensmikroskopi, IHC, western blotting, ELISA flödescytometri eller in vitro och in vivo fluorescerande detektionsstrategier.
DyLight Antibody Labeling-kit innehåller ett NHS-esteraktiverat derivat av det högpresterande DyLight-färgämnet som kan användas för att fluorescerande märka antikroppar och andra proteiner för cellulär avbildning och andra metoder för fluorescensdetektion. DyLight-färgämnet är ett aminreaktivt färgämne och aktiveras med en N-hydroxisuccinimid (NHS) esterdel för att reagera med exponerad N-terminalα -aminogrupper eller deε -aminogrupper av lysinrester för att bilda stabila amidbindningar. DyLight Antibody Labeling-kit innehåller alla nödvändiga komponenter för att utföra tre separata märkningsreaktioner och gratis färgborttagning med 100μ g IgG eller liknande mängder av andra proteiner.
DyLight färgämnen uppvisar högre fluorescensintensitet och fotostabilitet än CyDye och LI-COR™ färgämnen i många applikationer och förblir mycket fluorescerande över ett brett pH-område (pH 4 –9). Dessutom tillåter vattenlösligheten av DyLight fluorescerande färgämnen ett högt förhållande mellan färgämne och protein att uppnås utan att orsaka utfällning av konjugat. Slutligen tillåter den höga lösligheten av dessa fluoroforer att proteinlösningar tillsätts direkt till specifika mängder av märkningsreagenset.
Andra fördelar med DyLight Antibody Labeling kit:
· Högpresterande —hög fluorescensintensitet över ett brett pH-område
·Flera färger —10 olika färgämnen över det synliga spektrumet och sträcker sig in i det infraröda
·Specificitet —NHS esteraktiverat färgämne märker proteiner och andra molekyler vid primära aminer (-NH 2 )
·Optimerad procedur —enligt standardprotokollet resulterar i antikroppar med utmärkta färgämne:protein-förhållanden och återvinningshastigheter för optimal aktivitet och fluorescensmärkning. Vi
erbjuder även DyLight Antibody Labeling-kit för snabb och effektiv fluorescerande märkning av antikroppar för användning i fluorescensmetoder. DyLight Antibody Labeling-kit innehåller alla nödvändiga komponenter för att utföra tre separata märkningsreaktioner med 1 mg IgG eller liknande mängder av andra proteiner. Både standard- och mikroskala-kitstorlekarna inkluderar den aminreaktiva DyLight-fluoroforen i praktiska engångsflaskor samt reningsharts och spinnkolonner för beredning av bruksfärdigt konjugat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kit Innehåll Innehåller DyLight Fluor NHS Ester, 5 x 15μ g flaskor; Boratbuffert (0,67 M), 1 ml; Reningsharts, 5 ml; Mikrocentrifugspinnkolonner, 5 kolonner; och mikrocentrifuguppsamlingsrör, 10 rör
Produkttyp Etikettsats
Kvantitet 5 reaktioner
Innehåll och lagring Förvara DyLight NHS Ester vid -20 °C. Förvara alla andra kitkomponenter vid 4 °C.
Excitation/Emission 562/576
Märkning Skala 100μ g
Produktlinje DyLight
Kemisk reaktivitet Amin
Etikett eller färgämne DyLight 550
Färg Gult
Märkningsmål Antikroppar, Proteiner
Etiketttyp DyLight™
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • DyLight Microscale Antibody Labeling Kits
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Hazard Statement
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
Precautionary Statement
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Boric acid, Sodium tetraborate decahydrate, DyLight ReactiveDyes