Läs mer
Applied Biosystems™ Dynabeads™ anti- E. coli O157
Produktkod. p-7075829 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
1 ml
5 ml
Förpackningsstorlek:
5ml
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10322443
Brand: Applied Biosystems™ 71003
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
DynabeadsE. coli anti-O157 är ett verktyg för bättre provberedning och förbättrad cellodling och immunbaserade analyser för E. coli O157:H7 i mat, avföring, vatten och andra miljöprover.
DynabeadsE. coli anti-O157 är ett verktyg för bättre provberedning och förbättrad cellodling och immunbaserade analyser för E. coli O157:H7 i mat, avföring, vatten och andra miljöprover. Baserat på välkänd och allmänt använd teknologi för immunomagnetisk separation (IMS), DynabeadsE. coli anti-O157 är ett användbart sätt att selektivt fånga E. coli O157:H7 och bättre förbereda prover för effektiv analys.
Med Dynabeads anti- E. coli O157, kommer du:
  • Isolera och koncentrera E. coli O157:H7 från prover på så lite som 24 timmar
  • Förbättra detektionskänsligheten i cellkultur och immunanalyser av prover
  • Utför antingen manuellt eller automatiserat (med hjälp av Thermo Scientific KingFisher mL Food Protection Purification System) separationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Varje enhet av produkten innehåller 1 ml Dynabeads™ anti-E. coli 0157.
Förvara vid 2 °C till 8 °C.
Produkttyp Anti-E.coli O157 pärla
För användning med (utrustning) Dynabeads™ MPC™, KingFisher mL Food Protection Purification System, DynaMag™ -2
Isoleringsteknik Immunomagnetisk separation
Prep Skala Lite volym mikrobiella prover
Produktlinje Dynabeads
Kvantitet 1 ml