Läs mer
Invitrogen™ Dynabeads™ CD19 Pan B
Produktkod. 15404693
Kvantitet:
2 ml
5 ml
Förpackningsstorlek:
5ml
Varje
Produktkod. 15404693
Brand: Invitrogen™ 11143D
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Dynabeads CD19 Pan B är superparamagnetiska pärlor kovalent kopplade med en anti-human CD19-antikropp som möjliggör enkel isolering eller utarmning av humana CD19+ B-celler direkt från helblod, benmärg, buffy coat, PBMC och vävnadsnedbrytningar.
Dynabeads CD19 Pan B är superparamagnetiska pärlor kovalent kopplade med en anti-human CD19-antikropp som möjliggör enkel isolering eller utarmning av humana CD19 + B-celler direkt från helblod, benmärg, buffy coat, perifera mononukleära blodceller (PBMC) och vävnadsnedbrytningar. Fördelar med Dynabeads CD19 Pan B:
  • Snabb och effektiv isolering av CD19 + B-celler från vilket prov som helst —inga kolumner krävs
  • Hög renhet, utbyte och livsduglighet för positivt isolerade CD19 + -celler för molekylära nedströmsanalyser eller effektiv utarmning av CD19 + B-celler
  • Snabb och effektiv utarmning av CD19 + T-celler från vilket prov som helst
Om Dynabeads CD19 Pan B
Dynabeads CD19 pan B är enhetliga (4.5μ m diameter) superparamagnetiska pärlor belagda med en primär monoklonal antikropp specifik för CD19-membranantigenet som huvudsakligen uttrycks på humana B-celler. På grund av pärlstorleken, Dynabeads CD19 pan B kan enkelt och effektivt isolera eller tömma celler från viskösa prover som helblod och benmärg på cirka 30 minuter. Dynabeads CD19 pan B kommer också att ge utmärkt återvinning av livsdugliga celler med hög renhet för användning i nedströms molekylära studier; till exempel de i vilka celler ska lyseras medan de fortfarande är fästa vid pärlor, och nukleinsyror eller proteiner renas ytterligare. Observera att intakta celler inte kommer att frigöras från dessa pärlor, så om du vill isolera CD19 + -celler för cellbaserade applikationer, eller du behöver kontrollera dina prover med flödescytometri, kan du kombinera med DETACHaBEAD CD19 (köps separat för att få pärl- och antikroppsfria celler) eller använd Dynabeads Orörda mänskliga B-celler för att erhålla orörda mänskliga B-celler.
Magnetisk pärlbaserad separation ger enkel hantering
Dynabeads CD19 Pan B tillsätts till provet under kontinuerlig blandning för att optimera bindningen av den Dynabeads till målcellerna. Genom att placera provet på en magnet separeras de pärlbundna målcellerna från resten av provet på bara 1 till 2 minuter. För utarmning, ta bort supernatanten till ett nytt rör för ytterligare studier och kassera de pärlbundna cellerna. För positiv isolering för molekylära studier, ta bort supernatanten och tvätta de pärlbundna cellerna 2 till 3 gånger i buffert för att få optimal renhet. Cellerna kan lyseras medan de fortfarande är fästa vid pärlorna och supernatanten kan överföras till ett nytt rör för nedströms molekylär analys. Startprover kan vara helblod, buffy coat, benmärg, PBMC eller vävnadsnedbrytningar.
Automatiseringsklar för användning med KingFishers reningssystem
Produkten är idealisk för arbetsflöden med hög genomströmning med KingFisher-system. En användarhandbok och skript för KingFisher Flex- och Apex-arbetsflöden finns att ladda ner på den här sidan.
Läs mer om Dynabeads produkter
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp B-celler
Innehåll och lagring Denna produkt innehåller: 5 ml Dynabeads™ CD19 (Pan B) belagd med anti-CD19 monoklonal antikropp.
Förvaringsförhållanden: 2 °C till 8 °C. Får ej frysas.
Produkttyp Antikroppsbelagd kula
Inkluderar 5 ml Dynabeads CD19 (Pan B) belagd med anti-CD19 monoklonal antikropp.
Isoleringsteknik Utarmning, positiv isolering för molekylära tillämpningar
Antal celler Processer∼ 2 x 10 9 celler totalt
Output Viabilitet >95%
Produktlinje DYNAL , Dynabeads
Renhet eller kvalitetsklass Forskningsbetyg
Kvantitet 5 ml
Provtyp PBMC, blod
Frakt skick Rumstemperatur
Startmaterial Cell nr. 1 x 107 PBMC per isolering
Målarter Människa
Diameter (metrisk) 4.5μ m