Läs mer
Invitrogen™ Dynabeads™ MyOne™ Silan
Beskrivning
Ett utmärkt verktyg för mycket förutsägbar och konsekvent extraktion och isolering av nukleinsyror från biologiska prover, enligt ett enkelt magnetiskt separationsprotokoll. Observera att detta är en fristående produkt som endast innehåller Dynabeads™ i en lagringsbuffert. Våra produkter Dynabeads™ SILANE genomiskt DNA (Kat.nr. 370-12D) eller Dynabeads™ SILANE viral NA (kat.nr. 370-11D) inkluderar lämpliga buffertar och protokoll du behöver för att extrahera genomiskt DNA respektive virala nukleinsyror.
Magnetiska partiklar från alternativa leverantörer har ofta en slumpmässig storleksfördelning, yta och bindningskapacitet. Detta kan äventyra reproducerbarheten av dina resultat. Med Dynabeads™ MyOne™ SILANE är du säker på en högre känslighet, kapacitet och prestanda.
μDen lilla 1 m Dynabeads™ MyOne™ SILANE har en optimerad kiselliknande ytkemi och en hög specifik yta, vilket ger effektiv kinetik och en hög känslighet vid nukleinsyrafångning. Deras enhetliga storlek och yta säkerställer också reproducerbara resultat. Produkten håller anseende Dynal™ höga standarder med avseende på reproducerbarhet inom och mellan partier och automationsförmåga.
Fördelar
- Mycket förutsägbar bindning per mg pärlor
- Hög känslighet, vilket möjliggör en låg detektionsgräns
- För isolering av viralt DNA/RNA, totalt RNA, genomiskt DNA, etc.
- Isolerar både DNA och RNA
- Snabbare än spinnkolonner
- Mer kostnadseffektivt, men presterar ändå på samma nivå som spinnkolonner
- Automationsvänlig (långsam sedimenteringshastighet + hög magnetisk rörlighet)
- Anpassad efter kundens krav på kundanpassad OEM-basis
Användningsområden
- Isolering av totala nukleinsyror (DNA-⁄RNA) från typiska biologiska prover (t.ex. serum/plasma, helblod, etc.)
- Väl lämpad för automatiserade analyser.
- Dedikerade kit har utvecklats för isolering av virala nukleinsyror och genomiskt DNA (tillgänglig separat).
Ytterligare information
Validering och anpassning (pärla, buffert, protokoll eller format) kan göras tillgänglig på en anpassad OEM-basis. För ytterligare information och prisuppgift för större volymer av det kiselliknande Dynabeads™ MyOne™ SILANE, vänligen kontakta oss på: ivd@invitrogen.com.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 40 mg/mL |
| Innehåll och lagring | Supplied at a concentration of 40 mg/mL. 5 mL total volume, sufficient for 96 isolations. Store at: 2°C to 8°C. |
| Produkttyp | SILANE |
| Produktlinje | DYNAL , Dynabeads , MyOne |
| Kvantitet | 5 ml |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Ytfunktionalitet | Silanol (Silica-Like) |
| Diameter (metrisk) | 1 μm |