Läs mer
Invitrogen™ Dynabeads™ Rengöringssats för sekvensering
Beskrivning
The Invitrogen Dynabeads Sequencing Cleanup Kit uses uniform, superparamagnetic beads for efficient magnetic separation and quickly purifies dye-terminator sequencing reactions by removing excess dye terminators, enzymes, and salts. This kit helps deliver exceptional performance for capillary electrophoresis (CE) applications, including all Sanger sequencing–based applications.
Avlägsnande av oinkorporerade färgämnesterminatorer, salter och andra oönskade komponenter från förlängningsprodukterna är avgörande för både standard- och kapillär-DNA-sekvenseringssystem. Dynabeads Sequencing Clean-Up erbjuder ett enkelt enrörssystem för att rena DNA-sekvenseringsreaktioner. Den unika enhetligheten hos pärlorna garanterar konsekventa resultat av hög kvalitet, långa läslängder och höga Phred 20-poäng.
Fördelar och funktioner
- Effektivt avlägsnande av överflödiga färgämnesterminatorer
- Snabbt och enkelt, ett-rörsprotokoll kan slutföras på 15 minuter
- Ingen centrifugering eller filtrering
- Generera sekvenser med högt antal Phred 20 baser
- Effektiv eliminering av färgklumpar
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Denna produkt innehåller Dynabeads™ i bindningsbuffert Förvaras vid 2 °C till 8 °C. |
| För användning med (applikation) | DNA and RNA Purification and Analysis, DNA Extraction, Sequencing Reaction Purification, Sekvensering |
| Inkluderar | Dynabeads in binding buffer |
| Isoleringsteknik | Magnetisk pärla |
| Provtyp | Sekvensering av reaktioner, Enzymatiska reaktioner, Sekvensering av reaktioner |
| Kvantitet | 1 ml kit |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Kompatibel med hög genomströmning |
| Produktlinje | DYNAL , Dynabeads |
| Produkttyp | Rengöringssats för sekvensering |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Visa mer |