Läs mer
Invitrogen™ Dynabeads™ Untouched™ Human CD4 T Cells Kit
Description
Includes
2 ml utarmning Dynabeads och 0,4 ml antikroppsblandning med monoklonala antikroppar mot humant CD8, CD14, CD16 (a och b), CD19, CD36, CD56, CD123 och CD235a (glykoforin A)
Kitet tömmer CD8+ T-celler, B-celler, NK-celler, monocyter, blodplättar, dendritiska celler, granulocyter och erytrocyter. De negativt isolerade humana CD4+ T-cellerna är kvar i provet och har inte varit i kontakt med Dynabeads . De pärlor och antikroppsfria CD4+ T-cellerna är verkligen orörda och i perfekt form för alla funktionella analyser och tillämpningar.
- Hög renhet, återhämtning och livsduglighet för mänskliga orörda CD4+ T-celler
- Lätt att använda och att skala upp
- Inga kolumner krävs
- Inte kompatibel med hög genomströmning
En negativ isoleringsstrategi isolerar rena och verkligt orörda celler. När maximal cellrenhet är kritisk rekommenderas en positiv cellisoleringsstrategi.
Order Info
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifications
Specifications
| Celltyp | T-celler (CD4) |
| Innehåll och lagring | Satsen innehåller: 2 mL utarmning Dynabeads™ och 0,4 ml antikroppsblandning med monoklonala antikroppar mot humant CD8, CD14, CD16 (a och b), CD19, CD36, CD56, CD123 och CD235a (glykoforin A) Förvara vid 2 °C till 8 °C. |
| Produkttyp | Cellisoleringssats |
| Slutlig produkttyp | Celler |
| Isoleringsteknik | Negativ isolering |
| Antal celler | Bearbetar 2 x 10 8 celler |
| Produktlinje | DYNAL , Dynabeads , Untouched |
| Renhet eller kvalitetsklass | Forskningsbetyg |
| Kvantitet | 2 mL |
| Provtyp | MNC |
| Show More |