Läs mer
Abeba™ Dynamiska 37313 skor
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Förpackningsstorlek:
1 par
Beskrivning
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
- Slät läder vit/röd
- Halkskydd TPU yttersula
- Utbytbar acc Wave innersula (artikelnr 3574)
- Sanitetsbehandlad
- ESD-avledande enligt DIN EN 61340
- Hälrem fällbar, justerbar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC |
| Färg | Vitt |
| Material | Läder |
| Storlek | 38 |
| Enda funktioner | Halksäker |
| Sulmaterial | Polyuretan |
| Stil | 37313 |