Läs mer
Abeba™ Dynamic 7310 skor
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Beskrivning
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
- Smidigt vitt läder
- Halkskydd TPU yttersula
- Utbytbar acc Wave innersula (artikelnr 3574)
- Sanitetsbehandlad
- Antistatisk
- Hälrem fällbar, justerbar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC |
| Färg | Vitt |
| Material | Läder |
| Storlek | 45 |
| Enda funktioner | Halksäker |
| Sulmaterial | Polyuretan |
| Stil | 7310 |