Läs mer
JULABO DYNEO DD-450F kyl-/värmecirkulator
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17704189
Funktioner:
Alternativ för analogt gränssnitt
Alternativ för naturligt köldmedium och analogt gränssnitt
Naturligt köldmedium
RS232-gränssnittsalternativ
Syntetiskt köldmedium
Kommunikationer:
USB
USB, RS232
USB, analog
Produktkod. 17704189
Brand: JULABO 9021714.N1.A
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ny temperaturkontrollteknik för krävande applikationer.
  • Optimerad kylslingadesign sparar utrymme i badkaret
  • Kraftfull och steglöst justerbar tryckpump
  • Enkelt att växla mellan intern och extern cirkulation
  • Central vridknapp (kontroller) förenklar driften
  • Integrerad programmerare
  • Integrerad extern Pt100-anslutning
  • Integrerat avlopp gör tömning av vätska enkel och säker
  • Badskydd ingår i leveransen
  • Avtagbart ventilationsgaller
  • Kraftfulla kylmaskiner
  • För interna och externa applikationer
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 3 till 4 l
Certifikat och efterlevnad CE
Kommunikationer USB, analog
Kylkapacitet 440 W
Flödeshastighet 8 till 27 l/min.
Pumptyp Centrifugal
Temperaturområde -30 °C till +200 °C
Typ Cirkulator
Funktioner Alternativ för naturligt köldmedium och analogt gränssnitt
Elektriska krav 230 V / 50 Hz