Läs mer
Dysprosium foil, 0.1mm (0.004in) thick, 99.9% (REO)
Produktkod. 11345929
Kvantitet:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Förpackningsstorlek:
25mm
Varje
Produktkod. 11345929
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012382.FI
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Form: Ca. 0,53 g/25 x 25 mm
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7429-91-6
Molekylformel Dy
Molekylvikt (g/mol) 162.50
MDL-nummer MFCD00010982
InChI-nyckel KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n
PubChem CID 23912
ChEBI CHEBI:33377
IUPAC-namn dysprosium
LEDER [Dy]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dysprosium
Färg Grå till silver
Fysisk form Foil
Kvantitet 50 x 50 mm
Analysprocentintervall 99.90%
Odör Odorless
Utseende Gray to silver foil
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.