Läs mer
Dysprosium(III) oxide, REacton™, 99.99% (REO)
Produktkod. 11381069
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11381069
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011318.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1308-87-8 | Dy2O3 | 373.00 g/mol
Dysprosiumtrioxid används med nickel i cermets, som används som styrstavar för kärnreaktorer. Det används också i keramik, glas, fosfor, lasrar och dysprosiummetallhalogenlampor. Det är ett viktigt råmaterial för att framställa dysprosium(III)-salter via reaktion med syror.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1308-87-8
Molekylformel Dy2O3
Molekylvikt (g/mol) 373.00
MDL-nummer MFCD00010986
InChI-nyckel GEZAXHSNIQTPMM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn didysprosium(3+)trioxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[Dy+3].[Dy+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dysprosium(III) oxide
Smältpunkt 2340°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Merck Index 14,3482
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 373
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Reacton
Känslighet Hygroscopic
Densitet 7.81 g/mL at 27°C
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.