Läs mer
3M™ E-A-R™ Ultrafit™ X Öronproppar
Handla allt 3M Produkter
:
Färg: Gul, Blå
Beskrivning
- En unik en storleks öronproppar som passar de flesta hörselgångar bekvämt och ger en hög dämpningsnivå
- Återanvändbar plugg är bekväm, hygienisk och ekonomisk eftersom den kan tvättas
- Trippelflänsdesign förformad för att passa örat
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Gul, Blå |
| Par per paket | 50 par/låda |
| Noise Reduction Rating (NRR) | 35 dB |
| Med sladd | Med sladd |
| Dielektrisk | Nej |
| Material | Elastomer polymer |