Läs mer
IBA Lifesciences pASG-IBA E. coli expressionsvektor utan sekretion
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15653748 Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Vektor:
pASG-IBA103
pASG-IBA105
pASG-IBA123
pASG-IBA143
pASG-IBA145
pASG-IBA162
pASG-IBA164
pASG-IBA167
pASG-IBA168
pASG-IBA23
pASG-IBA3
pASG-IBA43
pASG-IBA45
pASG-IBA5
pASG-IBA62
pASG-IBA64
pASG-IBAWt1
Förpackningsstorlek:
5µg
Produktkod. 15653748
Brand: IBA Lifesciences 54123001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglera uttrycket av proteiner med en vektor som bär den inducerbara tetracyklinpromotorn/operatorn. IBA Lifesciences GmbH E. coli expressionsvektor utan sekretion möjliggör expression av proteiner i E.coli.
  • pASG-IBA-vektorerna är designade för uttryck av målproteiner utan affinitetsmärkning i E. coli .
  • Vektorn bär en ampicillinresistenskassett för selektion av transformerade E. coli -celler, F1- och ColE1-ursprung för ett högt plasmidkopietal och den inducerbara tetracyklinpromotorn/operatorn för det reglerade uttrycket av proteiner.
  • Vektorerna kan kombineras med vilken E. coli -stam som helst eftersom tet-promotorn fungerar oberoende av den genetiska bakgrunden för E. coli .
  • Expression av det rekombinanta proteinet induceras genom tillsats av anhydrotetracyklin, som är ett derivat av tetracyklin som inte uppvisar antibiotisk aktivitet.
Observera att kloning i pASG-IBA Acceptor Vectors obligatoriskt kräver restriktionsenzymet Esp3I eftersom ingen annan MCS för integrering av en gen av intresse är tillgänglig. Förutom direkt kloning av genen av intresse i pASG-IBA-vektorer med Esp3I, är ett annat alternativ via en så kallad Entry-Vector möjlig.
Specifikationer
Inducerande medel Inducerbar med anhydrotetracyklin
Markör Gene Ampicillin
Promotor Tet
Produkttyp Vektor
Innehåll och lagring Rekommenderas: °2 C till °8 C för frekvent användning, -°20 C för långtidsförvaring
Art E.coli
Protein Tag Twin-Strep-tag, GST Märka
Kloningsmetod Direkt kloning
Koncentration 250 ng/μ L
Primer Fram
Kvantitet 5μ g
Vektor pASG-IBA123
För användning med (applikation) Vektor för rekombinant uttryck i E. coli