Läs mer
IBA Lifesciences pASG-IBA E. coli expressionsvektor utan sekretion
Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Vektor:
pASG-IBA103
pASG-IBA105
pASG-IBA123
pASG-IBA143
pASG-IBA145
pASG-IBA162
pASG-IBA164
pASG-IBA167
pASG-IBA168
pASG-IBA23
pASG-IBA3
pASG-IBA43
pASG-IBA45
pASG-IBA5
pASG-IBA62
pASG-IBA64
pASG-IBAWt1
Förpackningsstorlek:
5µg
Beskrivning
- pASG-IBA-vektorerna är designade för uttryck av målproteiner utan affinitetsmärkning i E. coli .
- Vektorn bär en ampicillinresistenskassett för selektion av transformerade E. coli -celler, F1- och ColE1-ursprung för ett högt plasmidkopietal och den inducerbara tetracyklinpromotorn/operatorn för det reglerade uttrycket av proteiner.
- Vektorerna kan kombineras med vilken E. coli -stam som helst eftersom tet-promotorn fungerar oberoende av den genetiska bakgrunden för E. coli .
- Expression av det rekombinanta proteinet induceras genom tillsats av anhydrotetracyklin, som är ett derivat av tetracyklin som inte uppvisar antibiotisk aktivitet.
Specifikationer
Specifikationer
| Inducerande medel | Inducerbar med anhydrotetracyklin |
| Markör Gene | Ampicillin |
| Promotor | Tet |
| Produkttyp | Vektor |
| Innehåll och lagring | Rekommenderas: °2 C till °8 C för frekvent användning, -°20 C för långtidsförvaring |
| Art | E.coli |
| Protein Tag | Strep-tag II |
| Kloningsmetod | Direkt kloning |
| Koncentration | 250 ng/μ L |
| Primer | Fram |
| Visa mer |