Läs mer
IBA Lifesciences pASG-IBA E. coli expressionsvektor med sekretion
Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Descrizione
-
pASG-IBA-vektorerna är designade för uttryck av målproteiner utan affinitetsmärkning i E. coli .
-
Vektorn bär en ampicillinresistenskassett för selektion av transformerade E. coli -celler, F1- och ColE1-ursprung för ett högt plasmidkopietal och den inducerbara tetracyklinpromotorn/operatorn för det reglerade uttrycket av proteiner.
-
Vektorerna kan kombineras med vilken E. coli -stam som helst eftersom tet-promotorn fungerar oberoende av den genetiska bakgrunden för E. coli .
-
Expression av det rekombinanta proteinet induceras genom tillsats av anhydrotetracyklin, som är ett derivat av tetracyklin som inte uppvisar antibiotisk aktivitet.
Observera att kloning i pASG-IBA Acceptor Vectors obligatoriskt kräver restriktionsenzymet Esp3I eftersom ingen annan MCS för integrering av en gen av intresse är tillgänglig. Förutom direkt kloning av genen av intresse i pASG-IBA-vektorer med Esp3I, är ett annat alternativ via en så kallad Entry-Vector möjlig.
Specifica
Specifica
| Inducerande medel | Inducerbar med anhydrotetracyklin |
| Markör Gene | Ampicillin |
| Promotor | Tet |
| Produkttyp | Vektor |
| Innehåll och lagring | Rekommenderas: °2 C till °8 C för frekvent användning, -°20 C för långtidsförvaring |
| Protein Tag | Twin-Strep-tag |
| Kvantitet | 5μ g |
| Vektor | pASG-IBA104 |
| För användning med (applikation) | ompA för periplasmatisk sekretion |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.