Läs mer
H-B Instrument™ Easy-Read™ Generella vätske-i-glas-termometrar: Delvis nedsänkning
Handla allt SP Scienceware ProdukterBeskrivning
- Blyfritt, gult bakglas och svart vätska ger enkel läsbarhet och färre läsfel
- Innehåller giftfri, biologiskt nedbrytbar, Enviro-Safe™ flytande
- EnviroKleen™ auktoriserad
Användningsområden:
Idealisk för användning i kemiska/petrokemiska laboratorier, universitet, vetenskapliga institutioner, livsmedels- och dryckesförädling, läkemedels- och medicinindustri, mejerier, bryggerier och destillerier.
Beställningsinfo
Om du behöver en individuell termometerkalibreringsrapport finns fabrikskalibrerade termometrar eller anpassade kalibreringstjänster tillgängliga.
Certifikat
Tillverkad och testad av vår USA kvalitetsteam, dessa termometrar går att spåra till NIST™ och inkludera ett uttalande på flera språk (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) om noggrannhet och spårbarhet.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Spårbar till NIST . Innehåller ett uttalande på flera språk (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) om noggrannhet och spårbarhet. |
| För användning med (applikation) | Idealisk för användning i kemiska/petrokemiska laboratorier, universitet, vetenskapliga institutioner, livsmedels- och dryckesförädling, läkemedels- och medicinindustri, mejerier, bryggerier och destillerier. |
| Typ av nedsänkning | Partiell nedsänkning |
| Längd (engelska) Totalt | 30,08 cm |
| Längd (metrisk) Totalt | 300 mm |
| Material | Glas |
| Termometerfyllning | Enviro-Safe™ Flytande |
| Max. Temperatur (metrisk) | 50 °C |
| Min. Temperatur (metrisk) | -35 °C |
| Temperaturområde (engelska) | na |
| Visa mer |