Läs mer
Contec™ DualClean™ Softwall Strip Cleaner System
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 15606986 Handla allt Contec Produkter
Produkttyp:
Dubbel ren ram
Dubbelt rengöringsskydd
Material:
Polyester mikrofiber
Rostfritt stål (304)
Stickad polyester
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 80
Varje
Produktkod. 15606986
Brand: Contec™ 2778
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att grundligt och ekonomiskt rengöra vinylbandsgardiner med lätthet. DualClean™ Softwall Strip Cleaner System är ett unikt system som gör det möjligt för en operatör att snabbt rengöra båda sidorna av en 4 till 12 tums plastremsgardiner i en enda gång.
DualClean System:
Systemet inkluderar ram i rostfritt stål med två böjda ytarmar, tygöverdrag och en QuickConnect™ hantera. QuickConnect handtagen är utbytbara. Det rekommenderade handtaget för DualClean systemet är katt. inga. 19168806, utdragbart handtag i glasfiber. Alla delar säljs separat.
  • Rengör enkelt och jämnt båda sidorna av remsan
  • Två tygöverdrag tillgängliga för att möta rengöringsbehov:
    • Mikrofiberfrotté tar bort och fångar upp damm och andra synliga föroreningar
    • Quiltec™ stickad polyester är idealisk för kritiska miljöer
  • Ram fäster på en mängd olika Contec handtag
  • Elektropolerad ram är autoklaverbar och resistent mot de flesta kemikalier och desinfektionsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått 36,5 x 17 cm (14,5 x 6,8 tum)
Produkttyp Dubbel ren ram
Färgkod Vitt
Modell 2778
Längd (engelska) 36,7 cm
Sterilitet Icke-steril
Längd (metrisk) 36.8 cm
Bredd (metrisk) 17 cm
Bredd (engelska) 6,8 tum
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) Gör det möjligt för en operatör att enkelt och snabbt rengöra båda sidorna av plastremsgardinerna i en enda gång
Färgkodad Nej
Material Rostfritt stål (304)