Läs mer
Contec™ DualClean™ Softwall Strip Cleaner System
Handla allt Contec Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Produkttyp:
Dubbel ren ram
Dubbelt rengöringsskydd
Material:
Polyester mikrofiber
Rostfritt stål (304)
Stickad polyester
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
missing translation for 'unitSize'
Paket med 80
Varje
Description
DualClean System:
Systemet inkluderar ram i rostfritt stål med två böjda ytarmar, tygöverdrag och en QuickConnect™ hantera. QuickConnect handtagen är utbytbara. Det rekommenderade handtaget för DualClean systemet är katt. inga. 19168806, utdragbart handtag i glasfiber. Alla delar säljs separat.- Rengör enkelt och jämnt båda sidorna av remsan
- Två tygöverdrag tillgängliga för att möta rengöringsbehov:
- Mikrofiberfrotté tar bort och fångar upp damm och andra synliga föroreningar
- Quiltec™ stickad polyester är idealisk för kritiska miljöer
- Ram fäster på en mängd olika Contec handtag
- Elektropolerad ram är autoklaverbar och resistent mot de flesta kemikalier och desinfektionsmedel
Specifications
Specifications
| Mått | 67 x 7 cm (26,3 x 2,77 tum) |
| Produkttyp | Dubbelt rengöringsskydd |
| Färgkod | Vitt |
| Modell | DCMD0001 |
| Längd (engelska) | 26,3 tum. |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Längd (metrisk) | 66.8 cm |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Bredd (metrisk) | 7 cm |
| Bredd (engelska) | 2,77 tum. |
| Show More |