Läs mer
Thermo Scientific™ EasyPep™ MS provförberedande kit
Produktkod. 16874571
Beskrivning:
Lysisbuffert
MS Sample Prep Kit
Maxi Sample Prep Kit
Micro MS Sample Prep Kit
Mini MS Sample Prep Kit
Peptid rengöringsplatta
Förpackningsstorlek:
20 tester
Produktkod. 16874571
Brand: Thermo Scientific™ A45735
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Generera högkvalitativa proteomiska prover för MS-analys på mindre än fyra timmar med optimerad EasyPep MS Sample Prep kit.
EasyPep Mini MS Sample Prep Kit möjliggör effektiv och reproducerbar bearbetning av odlade däggdjursceller och vävnader för proteomisk MS-analys. Satsen innehåller förformulerade buffertar, MS-klassad enzymblandning, peptidrensningskolonner och ett optimerat protokoll för att generera MS-kompatibla peptidprover på mindre än tre timmar. Kit är optimerad för att bearbeta proteinprover från –10 100μ g med ett högt utbyte av MS-färdiga peptider.
Komplett —inkluderar förformulerade reagenser för lysering genom matsmältning, peptidrensningskolonner och ett optimerat protokoll för upp till 20 prover
Optimerat strömlinjeformat —protokoll och reagenser minimerar antalet steg och den tid som krävs för att bearbeta prover
Flexibla —reagenser och protokoll har verifierats med hjälp av celler, plasma och vävnadsprover för 10 till 100μ g prover
Tidsbesparande —provbehandlingstid minskat från mer än en dag till mindre än tre timmar
Kompatibel —slutförberedelse är redo för direkt MS-analys och andra nedströmsapplikationer, inklusive TMT märkning Provberedningen
av peptider för MS-analys är komplex, med många steg och varierade protokoll, vilket resulterar i provvariabilitet i både kvalitet och kvantitet. Detta kit har utformats för att förbättra reproducerbarheten samtidigt som det sparar praktisk och bearbetningstid. Antalet steg och bearbetningstiden har reducerats genom tillsatsen av Universal Nuclease för att minska viskositeten från nukleinsyror (ersätter sonikering), en snabb 'one pot' reduktion/alkyleringslösning för cysteinmodifiering (karbamidometylering, + 57,02) och en trypsin/Lys-C proteasblandning för mer fullständig nedbrytning. Dessutom innehåller kitet Peptide Clean-up-kolonner och buffertar för att förbereda tvättmedelsfria peptidprover för MS-analys. De optimerade reagensen och protokollet producerar högkvalitativa peptider som är kompatibla med TMT märkning och andra nedströmsapplikationer, eller är redo för MS-analys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Lysisbuffert
För användning med (utrustning) Masspektrometer
Produkttyp Lysisbuffert
Produktlinje EasyPep
Innehåll och lagring Förvara vid 2 °C till 8 °C
Etikett eller färgämne Omärkt
Frakt skick Våt is
Utgångsmaterial Proteinprover
Slutlig produkttyp Protein
Detektionsmetod Masspektrometri
Arbetsflödessteg Cellysering
Kvantitet 100 mL
Form Vätska