Läs mer
Thermo Scientific™ EasyPep™ MS provförberedande kit
Beskrivning
EasyPep Mini MS Sample Prep Kit möjliggör effektiv och reproducerbar bearbetning av odlade däggdjursceller och vävnader för proteomisk MS-analys. Satsen innehåller förformulerade buffertar, MS-klassad enzymblandning, peptidrensningskolonner och ett optimerat protokoll för att generera MS-kompatibla peptidprover på mindre än tre timmar. Kit är optimerad för att bearbeta proteinprover från –10 100μ g med ett högt utbyte av MS-färdiga peptider.
•Komplett —inkluderar förformulerade reagenser för lysering genom matsmältning, peptidrensningskolonner och ett optimerat protokoll för upp till 20 prover
•Optimerat strömlinjeformat —protokoll och reagenser minimerar antalet steg och den tid som krävs för att bearbeta prover
•Flexibla —reagenser och protokoll har verifierats med hjälp av celler, plasma och vävnadsprover för 10 till 100μ g prover
•Tidsbesparande —provbehandlingstid minskat från mer än en dag till mindre än tre timmar
•Kompatibel —slutförberedelse är redo för direkt MS-analys och andra nedströmsapplikationer, inklusive TMT märkning Provberedningen
av peptider för MS-analys är komplex, med många steg och varierade protokoll, vilket resulterar i provvariationer i både kvalitet och kvantitet. Detta kit har utformats för att förbättra reproducerbarheten samtidigt som det sparar praktisk och bearbetningstid. Antalet steg och bearbetningstiden har reducerats genom tillsatsen av Universal Nuclease för att minska viskositeten från nukleinsyror (ersätter sonikering), en snabb 'one pot' reduktion/alkyleringslösning för cysteinmodifiering (karbamidometylering, + 57,02) och en trypsin/Lys-C proteasblandning för mer fullständig nedbrytning. Dessutom innehåller kitet Peptide Clean-up-kolonner och buffertar för att förbereda tvättmedelsfria peptidprover för MS-analys. De optimerade reagensen och protokollet producerar högkvalitativa peptider som är kompatibla med TMT märkning och andra nedströmsapplikationer, eller är redo för MS-analys.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Peptid rengöringsplatta |
| Produkttyp | Reagenssats |
| Produktlinje | EasyPep |
| Utgångsmaterial | Proteinprover |
| Detektionsmetod | Masspektrometri |
| Formatera | Kit |
| Arbetsflödessteg | Provberedning av masspektrometri |
| Kvantitet | 96 reaktioner |
| Form | Solid |