Läs mer
STEMCELL Technologies EasySep™ Human Monocyte Isolation Kit
Produktkod. 16698092
Encompass
Kvantitet:
1 x 109 cells
Produktkod. 16698092
Brand: STEMCELL Technologies 19359
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Immunomagnetic isolation of untouched human monocytes
  • The EasySep™ Human Monocyte Isolation Kit is designed to isolate CD14+CD16- monocytes from fresh or previously frozen peripheral blood mononuclear cells or washed leukapheresis samples by immunomagnetic negative selection
  • The EasySep™ procedure involves labeling unwanted cells and platelets with antibody complexes and magnetic particles
  • The magnetically labelled cells are separated from the untouched desired cells by using an EasySep™ magnet and simply pouring or pipetting the desired cells into a new tube
  • This product can be used in place of the EasySep™ Human Monocyte Enrichment Kit (Catalog #19059) for even faster cell isolations with reduced platelet contamination
Specifikationer
Celltyp Monocytes
För användning med (applikation) Cell Isolation
Kvantitet 1 x 109 cells
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.